Wichtige Dokumente
ATE423889671
AstaTech, Inc.
2-AMINO-2-(PYRROLIDIN-3-YL)ACETIC ACID 2HCL
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 67423-250MG
€ 291,64
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 67423-250MG
€ 291,64
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-amino-2-(pyrrolidin-3-yl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.2ClH/c7-5(6(9)10)4-1-2-8-3-4;;/h4-5,8H,1-3,7H2,(H,9,10);2*1H
InChIKey
HOBJVOBXDWYSLG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=67423
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)