Merck
ATE413076886
AstaTech, Inc.
SPIRO[CYCLOPROPANE-1,3'-PYRROLO[2,3-C]PYRIDIN]-2'(1'H)-ONE
Größe auswählen
100 MG
€ 553,89
250 MG
€ 1.022,49
1 G
€ 1.813,26
Lieferanten-SKU: 85477-100MG
€ 553,89
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 553,89
250 MG
€ 1.022,49
1 G
€ 1.813,26
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 85477-100MG
€ 553,89
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
spiro[cyclopropane-1,3'-pyrrolo[2,3-c]pyridin]-2'(1'H)-one
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c12-8-9(2-3-9)6-1-4-10-5-7(6)11-8/h1,4-5H,2-3H2,(H,11,12)
InChIKey
RTLBWSBCYZQKGW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=31239
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85477
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)