Wichtige Dokumente
ATE413072045
AstaTech, Inc.
METHYL 2,3-DICHLORO-4-FLUOROBENZOATE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 22774-1G
€ 218,42
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 22774-1G
€ 218,42
Iupac Name
methyl 2,3-dichloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO2/c1-13-8(12)4-2-3-5(11)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3
InChIKey
YLMZQOBAGBAAEE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=22774
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)