Wichtige Dokumente
ATE410297656
AstaTech, Inc.
1-(4-(2-BROMOETHYL)PHENYL)ETHANONE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CL9094-1G
€ 163,84
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CL9094-1G
€ 163,84
Iupac Name
1-[4-(2-bromoethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-8(12)10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
SCBYPRYCSIVASE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9094
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)