Wichtige Dokumente
ATE410295532
AstaTech, Inc.
5-FLUOROSPIRO[INDOLINE-3,4'-PIPERIDINE]
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 83531-100MG
€ 657,73
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 83531-100MG
€ 657,73
Iupac Name
5-fluorospiro[indoline-3,4'-piperidine]
Inchi Code
1S/C12H15FN2/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(8-15-11)3-5-14-6-4-12/h1-2,7,14-15H,3-6,8H2
InChIKey
TVFGWSVHUUTITG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=83531
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)