Wichtige Dokumente
ATE410295031
AstaTech, Inc.
BENZYL (3-METHYLPIPERIDIN-3-YL)CARBAMATE HCL
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 82473-100MG
€ 326,25
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 82473-100MG
€ 326,25
Iupac Name
benzyl (3-methylpiperidin-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20N2O2.ClH/c1-14(8-5-9-15-11-14)16-13(17)18-10-12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,17);1H
InChIKey
VSBBWZCPQMJAFV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=82473
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)