Merck
ATE341034103
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-(DIBROMOMETHYL)QUINOLINE-4-CARBOXYLATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2-(dibromomethyl)-4-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H15Br2NO2/c1-15(2,3)20-14(19)10-8-12(13(16)17)18-11-7-5-4-6-9(10)11/h4-8,13H,1-3H3
InChIKey
KLABLVZXQMBVGN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10738
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3731
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)