Wichtige Dokumente
ATE341034089
AstaTech, Inc.
2-(2-CHLORO-4-NITROPHENOXY)ACETAMIDE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AR3689-100MG
€ 319,59
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AR3689-100MG
€ 319,59
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(2-chloro-4-nitrophenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O4/c9-6-3-5(11(13)14)1-2-7(6)15-4-8(10)12/h1-3H,4H2,(H2,10,12)
InChIKey
KECLWJHPOYLZHY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3689
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)