Merck
ATE341033830
AstaTech, Inc.
4-(CYANOMETHYLAMINO)BENZOIC ACID
Größe auswählen
50 MG
€ 242,38
250 MG
€ 591,17
1 G
€ 1.387,26
Lieferanten-SKU: AR2951-50MG
€ 242,38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 242,38
250 MG
€ 591,17
1 G
€ 1.387,26
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AR2951-50MG
€ 242,38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(cyanomethyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c10-5-6-11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)13/h1-4,11H,6H2,(H,12,13)
InChIKey
BYJDWVPJZIZFCW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10480
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2951
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)