Wichtige Dokumente
ATE341033816
AstaTech, Inc.
2-HYDROXY-2-(2-METHYLPHENYL)ETHYLAMINE OXALATE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AR2909-100MG
€ 251,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AR2909-100MG
€ 251,70
Iupac Name
2-amino-1-(2-methylphenyl)ethanol oxalate
Inchi Code
1S/C9H13NO.C2H2O4/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(11)6-10;3-1(4)2(5)6/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
UGJZLXGXDCDGQL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2909
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)