Merck
ATE341033646
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-OXO-3-PHENYLPIPERIDINE-3-CARBOXYLATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2-oxo-3-phenyl-3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-2-18-13(17)14(9-6-10-15-12(14)16)11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
YMBBAZTUKIDXBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10297
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2399
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)