Merck
ATE341033370
AstaTech, Inc.
3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]BENZYLAMINE HCL
Größe auswählen
100 MG
€ 269,01
250 MG
€ 488,66
1 G
€ 1.254,13
Lieferanten-SKU: AR1568-100MG
€ 269,01
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 269,01
250 MG
€ 488,66
1 G
€ 1.254,13
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AR1568-100MG
€ 269,01
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
{3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H12F3NO.ClH/c15-14(16,17)11-4-6-12(7-5-11)19-13-3-1-2-10(8-13)9-18;/h1-8H,9,18H2;1H
InChIKey
URFDMOXXSRRAAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10021
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1568
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)