Merck
ATE341033202
AstaTech, Inc.
2-PYRAZIN-2-YL-ETHYLAMINE HCL
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(2-pyrazinyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c7-2-1-6-5-8-3-4-9-6;/h3-5H,1-2,7H2;1H
InChIKey
BRCZMQXTZBZJBJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9853
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1061
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)