Merck
ATE341033083
AstaTech, Inc.
6-METHOXY-1,4-DIMETHYL-9H-CARBAZOLE-3-CARBALDEHYDE
Größe auswählen
250 MG
€ 467,36
1 G
€ 1.075,74
5 G
€ 3.108,56
Lieferanten-SKU: 52731-250MG
€ 467,36
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 467,36
1 G
€ 1.075,74
5 G
€ 3.108,56
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 52731-250MG
€ 467,36
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-methoxy-1,4-dimethyl-9H-carbazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H15NO2/c1-9-6-11(8-18)10(2)15-13-7-12(19-3)4-5-14(13)17-16(9)15/h4-8,17H,1-3H3
InChIKey
CPXAGPKGSHRHIO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=3269
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52731
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)