Merck
ATE245844592
AstaTech, Inc.
4-MORPHOLIN-4-YLMETHYL-1H-QUINOLIN-2-ONE
Größe auswählen
250 MG
€ 237,06
1 G
€ 501,98
5 G
€ 1.608,24
Lieferanten-SKU: 31006-250MG
€ 237,06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 237,06
1 G
€ 501,98
5 G
€ 1.608,24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 31006-250MG
€ 237,06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-(4-morpholinylmethyl)-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c17-14-9-11(10-16-5-7-18-8-6-16)12-3-1-2-4-13(12)15-14/h1-4,9H,5-8,10H2,(H,15,17)
InChIKey
GMIRSQVMTMJGJI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1077
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=31006
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)