Merck
ATE002883460
AstaTech, Inc.
3-N-FMOC-AMINO-PIPERIDINE HCL
Größe auswählen
1 G
€ 215,76
5 G
€ 524,61
25 G
€ 1.589,61
Lieferanten-SKU: 58589-1G
€ 215,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 215,76
5 G
€ 524,61
25 G
€ 1.589,61
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.87
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 58589-1G
€ 215,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 3-piperidinylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C20H22N2O2.ClH/c23-20(22-14-6-5-11-21-12-14)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19;/h1-4,7-10,14,19,21H,5-6,11-13H2,(H,22,23);1H
InChIKey
NSNXXBDVQCSPJY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5770
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=58589
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)