Wichtige Dokumente
APOH93ED7708
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR321536-250MG
€ 240,20
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR321536-250MG
€ 240,20
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-bromophenyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H22BrNO2/c1-16(2,3)20-15(19)18-10-6-7-12(11-18)13-8-4-5-9-14(13)17/h4-5,8-9,12H,6-7,10-11H2,1-3H3
InChIKey
ITRBRONTRUBWCP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)