Wichtige Dokumente
APOH93ED6172
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC303599-1G
€ 328,20
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC303599-1G
€ 328,20
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O/c1-5-7(9(11,12)13)2-6(4-14)3-8(5)10/h2-4H,1H3
InChIKey
HGWGZSZZYOEZSF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)