Wichtige Dokumente
APOH9081D6BE
Apollo Scientific Ltd
8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR450114-250MG
€ 169,80
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR450114-250MG
€ 169,80
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
8-bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Inchi Code
1S/C15H7BrN2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19)14-17-11-4-2-1-3-9(11)15(20)18(12)14/h1-7H
InChIKey
INPHXCCBDRGBRF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)