Merck
APOH316CDE5C
Apollo Scientific Ltd
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Größe auswählen
250 MG
€ 189,60
1 G
€ 504,20
5 G
€ 1.431,50
Lieferanten-SKU: PC49418-250MG
€ 189,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 189,60
1 G
€ 504,20
5 G
€ 1.431,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC49418-250MG
€ 189,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-8-3-1-2-7(9(8)11)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5,11H2
InChIKey
IFRXOKRMTNFTGB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)