Wichtige Dokumente
APOH316CDE42
Apollo Scientific Ltd
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC28242-250MG
€ 99,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC28242-250MG
€ 99,40
Iupac Name
8-fluoro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C10H5F4NO/c11-7-4-5(10(12,13)14)3-6-8(16)1-2-15-9(6)7/h1-4H,(H,15,16)
InChIKey
YQCQZKJDWDFKBC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-fluoro-6-trifluoromethylquinolin-4-ol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)