Merck
APOH316CDDD9
Apollo Scientific Ltd
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 140,10
1 G
€ 278,70
5 G
€ 849,60
Lieferanten-SKU: PC48796-250MG
€ 140,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 140,10
1 G
€ 278,70
5 G
€ 849,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC48796-250MG
€ 140,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,6-dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO3/c1-14-7-4(10)2-3(9)5(6(7)11)8(12)13/h2H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
SVZSCAVEPSEMCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/46-dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/46-dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)