Merck
APOH316CDBC6
Apollo Scientific Ltd
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
Größe auswählen
250 MG
€ 179,70
Lieferanten-SKU: OR55740-250MG
€ 179,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 179,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR55740-250MG
€ 179,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(7-bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H7BrO2/c10-8-3-1-2-6-4-7(5-11)12-9(6)8/h1-4,11H,5H2
InChIKey
ADKOPYYFYXNNCS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromobenzofuran-2-ylmethanol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromobenzofuran-2-ylmethanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)