Wichtige Dokumente
APOH303C39CE
Apollo Scientific Ltd
Methyl pent-4-ynoate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-pentynoate
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h1H,4-5H2,2H3
InChIKey
WCSNOLUUFIWIHY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)