Wichtige Dokumente
APOH11C5AF6D
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC421223-250MG
€ 276,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC421223-250MG
€ 276,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2O/c1-10-5(4-9)2-3-6(8)7(10)11/h2-3H,1H3
InChIKey
VMUOXNQVBSAYQR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-methyl-6-oxo-16-dihydropyridine-2-carbonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)