Wichtige Dokumente
APOH11C5ADF2
Apollo Scientific Ltd
N-Methyl-4-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR321257-500MG
€ 243,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR321257-500MG
€ 243,50
Iupac Name
N-methyl-4-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O.ClH/c1-14-13(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-15-9-7-11;/h2-5,11,15H,6-9H2,1H3,(H,14,16);1H
InChIKey
HFXJQMRHUKTDAC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-methyl-4-piperidin-4-ylbenzamide-hydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)