Merck
APOH11A9C732
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2,3-difluoropyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.98
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-2,3-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrF2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
InChIKey
QVIQXJRQVOPYGI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-23-difluoropyridine
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-23-difluoropyridine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)