Merck
APOH11A9C1F2
Apollo Scientific Ltd
4-Fluorochalcone
Größe auswählen
1 G
€ 59,80
Lieferanten-SKU: PC0717-1G
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 59,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC0717-1G
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C15H11FO/c16-14-9-6-12(7-10-14)8-11-15(17)13-4-2-1-3-5-13/h1-11H
InChIKey
NYSCQZARWVHQBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluorochalcone_PC0717
Synonym
3-(4-Fluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluorochalcone_PC0717
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)