Merck
APOH11A9BBDB
Apollo Scientific Ltd
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H
InChIKey
IZMKCCNNTVCJGI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22-difluoro-1-4-fluorophenylethanone
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22-difluoro-1-4-fluorophenylethanone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)