Merck
APOH11A9BBCB
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 253,40
1 G
€ 679,10
5 G
€ 2.276,30
Lieferanten-SKU: OR55383-250MG
€ 253,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 253,40
1 G
€ 679,10
5 G
€ 2.276,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR55383-250MG
€ 253,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClIO2/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
FLRFJVJQICPYLF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-iodobenzoic-acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-iodobenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)