Merck
APOH039FD1D4
Apollo Scientific Ltd
3-fluoro-4-nitrophenylthiocyanate
Größe auswählen
250 MG
€ 367,80
1 G
€ 1.022,30
5 G
€ 2.985,80
Lieferanten-SKU: PC508062-250MG
€ 367,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 367,80
1 G
€ 1.022,30
5 G
€ 2.985,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC508062-250MG
€ 367,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-1-nitro-4-thiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C7H3FN2O2S/c8-6-3-5(13-4-9)1-2-7(6)10(11)12/h1-3H
InChIKey
DFNMNWQWXYRKQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-nitrophenylthiocyanate
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-nitrophenylthiocyanate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)