Merck
APOH03871D65
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Größe auswählen
250 MG
€ 301,80
1 G
€ 824,30
Lieferanten-SKU: PC303337-250MG
€ 301,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 301,80
1 G
€ 824,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC303337-250MG
€ 301,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-6(4-11)7(9)3-8(5)10/h2-4H,1H3
InChIKey
OIKWRVUCXSYMIE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)