Merck
APOH03871BC8
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-mercapto-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Größe auswählen
1 G
€ 216,00
Lieferanten-SKU: OR111188-1G
€ 216,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 216,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR111188-1G
€ 216,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO3S/c1-12-8(11)5-2-3-7-6(4-5)10-9(14)13-7/h2-4H,1H3,(H,10,14)
InChIKey
JMJGRFGKJKXVPP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-mercapto-13-benzoxazole-5-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-mercapto-13-benzoxazole-5-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)