Merck
APO959408682
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2,2-difluorohexanoate
Größe auswählen
250 MG
€ 59,80
1 G
€ 70,80
5 G
€ 145,60
Lieferanten-SKU: PC48304-250MG
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 59,80
1 G
€ 70,80
5 G
€ 145,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC48304-250MG
€ 59,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2,2-difluorohexanoate
Inchi Code
1S/C8H14F2O2/c1-3-5-6-8(9,10)7(11)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
XTUTXYBGTIFZFQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluorohexanoate
Synonym
Ethyl 2,2-difluorocaproate
Flash Point
83-85/15mm
Piktogramme
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluorohexanoate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)