Merck
APO948334979
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Größe auswählen
250 MG
€ 373,30
1 G
€ 1.038,80
Lieferanten-SKU: PC502272-250MG
€ 373,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 373,30
1 G
€ 1.038,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.02
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC502272-250MG
€ 373,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5BrF2N2/c7-4-1-3(5(8)9)2-11-6(4)10/h1-2,5H,(H2,10,11)
InChIKey
WWWXERZMWVASBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-difluoromethylpyridin-2-amine
Piktogramme
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-difluoromethylpyridin-2-amine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)