Merck
APO948334872
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine
Größe auswählen
250 MG
€ 260,00
1 G
€ 698,90
Lieferanten-SKU: OR400871-250MG
€ 260,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 260,00
1 G
€ 698,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.94
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR400871-250MG
€ 260,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C6H6BrIN2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
InChIKey
BQSAZYDBXOOOEM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-iodobenzene-12-diamine
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-iodobenzene-12-diamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)