Merck
APO867361760
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate
Größe auswählen
250 MG
€ 107,10
1 G
€ 192,90
Lieferanten-SKU: OR55070-250MG
€ 107,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 107,10
1 G
€ 192,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR55070-250MG
€ 107,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl [4-(hydroxymethyl)phenyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-13-10(12)6-8-2-4-9(7-11)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3
InChIKey
LLDQUDYCTIKKFV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-4-hydroxymethylphenylacetate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-4-hydroxymethylphenylacetate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)