Merck
APO458955575
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Größe auswählen
500 MG
€ 189,60
1 G
€ 260,00
Lieferanten-SKU: PC2438-500MG
€ 189,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 189,60
1 G
€ 260,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC2438-500MG
€ 189,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C4H8BrF/c1-4(2,6)3-5/h3H2,1-2H3
InChIKey
LJNXHUCQQXLSHS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Flash Point
95-96
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)