Merck
APO458955469
Apollo Scientific Ltd
N-((2-Methylphenyl)maleimide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(2-methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-8-4-2-3-5-9(8)12-10(13)6-7-11(12)14/h2-7H,1H3
InChIKey
QYOJZFBQEAZNEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-2-methylphenylmaleimide
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-2-methylphenylmaleimide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)