Merck
APO456876951
Apollo Scientific Ltd
2-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Größe auswählen
1 G
€ 90,60
Lieferanten-SKU: PC9251-1G
€ 90,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 90,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC9251-1G
€ 90,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(difluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c10-9(11)14-7-4-2-1-3-6(7)5-8(12)13/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
InChIKey
HQSIEUGDICOLBI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxyphenylacetic-acid
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxyphenylacetic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)