Wichtige Dokumente
APO456876717
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC1803-1G
€ 59,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC1803-1G
€ 59,80
Iupac Name
(4-chloro-3-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5ClFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
InChIKey
IDBYHCGSWMSFLY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-fluorophenylacetonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)