Merck
APO456876470
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Größe auswählen
250 MG
€ 175,30
1 G
€ 288,60
Lieferanten-SKU: OR25547-250MG
€ 175,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 175,30
1 G
€ 288,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.55
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR25547-250MG
€ 175,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Inchi Code
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4-5(9-13-8-4)6(3)10(11)12/h1-2H
InChIKey
JJXNKZYCHQVCND-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-4-nitro-213-benzoxadiazole
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-4-nitro-213-benzoxadiazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)