Merck
APO456798690
Apollo Scientific Ltd
2,5-Difluorobenzhydrazide
Größe auswählen
1 G
€ 135,70
Lieferanten-SKU: PC9952-1G
€ 135,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 135,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC9952-1G
€ 135,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-difluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(12)11-10/h1-3H,10H2,(H,11,12)
InChIKey
WNRRZAITMSBJFW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-difluorobenzhydrazide
Synonym
2,5-Difluorobenzoic acid hydrazide, 2,5-Difluorobenzohydrazide
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-difluorobenzhydrazide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)