Merck
APO456797871
Apollo Scientific Ltd
2',3',5'-Trifluoroacetophenone
Größe auswählen
1 G
€ 92,80
Lieferanten-SKU: PC7346-1G
€ 92,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 92,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC7346-1G
€ 92,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,3,5-trifluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c1-4(12)6-2-5(9)3-7(10)8(6)11/h2-3H,1H3
InChIKey
ZCVPTIVXINDYGY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/235-trifluoroacetophenone
Synonym
1-(2,3,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/235-trifluoroacetophenone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)