Merck
APO456797431
Apollo Scientific Ltd
Sodium 3-fluorobenzoate
Größe auswählen
25 G
€ 64,20
100 G
€ 95,00
500 G
€ 203,90
Lieferanten-SKU: PC5732-25G
€ 64,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 64,20
100 G
€ 95,00
500 G
€ 203,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC5732-25G
€ 64,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium 3-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C7H5FO2.Na/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
GCXUCULHJVOCJG-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/sodium-3-fluorobenzoate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/sodium-3-fluorobenzoate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)