Merck
APO456797357
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Größe auswählen
1 G
€ 70,80
5 G
€ 131,30
10 G
€ 214,90
Lieferanten-SKU: PC5548-1G
€ 70,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 70,80
5 G
€ 131,30
10 G
€ 214,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC5548-1G
€ 70,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-5-3-4(12)1-2-6(5)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChIKey
NDCPAIUBKAIJTK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyaniline
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyaniline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)