Wichtige Dokumente
APO456796304
Apollo Scientific Ltd
Dibromo(fluoro)acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC2253M-250MG
€ 92,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC2253M-250MG
€ 92,80
bp
40-41
Iupac Name
dibromo(fluoro)acetic acid
Inchi Code
1S/C2HBr2FO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
NWIYDZBYJAJLNC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Flash Point
Boiling point
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)