Wichtige Dokumente
APO456796191
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC200059-250MG
€ 60,90
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC200059-250MG
€ 60,90
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
146-147
Iupac Name
ethyl 6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9FN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-13-5-7(11)3-4-9(13)12-8/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
YJKYSWGAJNXRJX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-6-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)