Merck
APO456795412
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
Größe auswählen
1 G
€ 65,30
5 G
€ 131,30
Lieferanten-SKU: PC0356-1G
€ 65,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 65,30
5 G
€ 131,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC0356-1G
€ 65,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Dichte
1.05
Iupac Name
3-fluoro-4-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
InChIKey
XCAJNBJDLZPHNB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzylamine
Synonym
(3-Fluoro-4-methylphenyl)methylamine, 4-(Aminomethyl)-2-fluorotoluene
Dichte
1.05
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzylamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)