Merck
APO456795359
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Größe auswählen
1 G
€ 148,90
5 G
€ 401,90
Lieferanten-SKU: PC0200-1G
€ 148,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 148,90
5 G
€ 401,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC0200-1G
€ 148,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
117-119
Iupac Name
[5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O2/c10-6-1-2-7(9(11,12)13)5(3-6)4-8(14)15/h1-3H,4H2,(H,14,15)
InChIKey
GINCGCMLTQDEJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Boiling point
117-119
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)